Tiamulin fumarate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIT0157-1G
BIT0157-250MG
BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA
79.9
EUR
APOSBIT0157-1G
APOSBIT0157-250MG
APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
- Antibodies
Formel:
C₃₂H₅₁NO₈S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145407 CAS-Nummer: 55297-96-6 |