L(-)-Tryptophan ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 21.9 EUR
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Tryptophan ≥99,5%
L(-)-Tryptophan
USP, pyrogen free
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 204,23 g/mol
Schmelzpunkt: 280…285 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6