Thiolutin (aus Streptomyces luteosporeus)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Acetamido)-4-methyl-1,2-dithiolo[4,3-b]-pyrrol-5(4H)-one
BIT1001-10MG BIT1001-5MG
APOSBIT1001-10MGEA 480 EUR
APOSBIT1001-10MG APOSBIT1001-5MG
Thiolutin (aus Streptomyces luteosporeus)
Thiolutin
Potent inhibitor of bacterial and yeast RNA polymerases.
Formel: C₈H₈N₂O₂S₂
Schmelzpunkt: 281…285 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 87-11-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II