Trichostatin A (aus Streptomyces species)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TSA, (R,2E,4E)-7-(4-(dimethylamino)phenyl)-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienamide, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
BIT1005-10MG
BIT1005-5MG
APOSBIT1005-10MGEA
435
EUR
APOSBIT1005-10MG
APOSBIT1005-5MG
Trichostatin A (aus Streptomyces species)
Trichostatin A
Formel:
C₁₇H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 302,37 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD03848392 CAS-Nummer: 58880-19-6 |