TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
BIT3005-100G
BIT3005-1KG
BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA
29
EUR
APOSBIT3005-100G
APOSBIT3005-1KG
APOSBIT3005-250G
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure) ≥99%
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
- Assay (by titration) >99%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formel:
C₇H₁₇NO₆S Schmelzpunkt: 230…235 °C (Zersetzung) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007538 CAS-Nummer: 29915-38-6 |