L-Tyrosine disodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIT3156-100G BIT3156-25G
APOSBIT3156-100GEA 94.4 EUR
APOSBIT3156-100G APOSBIT3156-25G
L-Tyrosine disodium salt
L-Tyrosine disodium salt
Formel: C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆
Molecular Weight: 406.346 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 69847-45-6
Neuer Artikel bei VWR!
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable