Thapsigargin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIT4520-10MG BIT4520-1MG BIT4520-5MG
APOSBIT4520-10MGEA 848 EUR
APOSBIT4520-10MG APOSBIT4520-1MG APOSBIT4520-5MG
Thapsigargin
Thapsigargin
Potent calcium releaser
Formel: C₃₄H₅₀O₁₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00083511
CAS-Nummer: 67526-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III