N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(dimethylamino)ethan
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 29 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II