L(+)-Valin ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-Valin, (S)-(+)-2-Amino-3-methylbutansäure, (S)-(+)-2-Aminoisovaleriansäure, H-Val-OH
BIV0722-100G
BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA
21.9
EUR
APOSBIV0722-100G
APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valin ≥99,5%
L(+)-Valin
USP, pyrogen free
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117.15 g/mol Siedepunkt: 217 Schmelzpunkt: 295…300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064220 CAS-Nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |