Vanillinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
BIV1001-100G
BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA
36.4
EUR
APOSBIV1001-100G
APOSBIV1001-25G
Vanillinsäure
Vanillinsäure
Formel:
C₈H₈O₄ Molecular Weight: 168,15 g/mol Schmelzpunkt: 208…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002551 CAS-Nummer: 121-34-6 EINECS: 204-466-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...