Virginiamycin S1
Lieferant: Apollo Scientific
BIV1004-10MG BIV1004-5MG
APOSBIV1004-10MGEA 284 EUR
APOSBIV1004-10MG APOSBIV1004-5MG
Virginiamycin S1
Virginiamycin S1
Formel: C₄₃H₄₉N₇O₁₀
Schmelzpunkt: 165…176 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 23152-29-6
EINECS: 245-462-6