trans-Zeatin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIZ0917-100MG
BIZ0917-250MG
BIZ0917-50MG
APOSBIZ0917-100MGEA
132
EUR
APOSBIZ0917-100MG
APOSBIZ0917-250MG
APOSBIZ0917-50MG
trans-Zeatin
trans-Zeatin
Cytokinin growth regulator.
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O Schmelzpunkt: 208…210 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00213654 CAS-Nummer: 1637-39-4 |