Hexaammincobalt(III)chlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Cobalt(III)hexamminchlorid
IN0745-25G
IN0745-100G
IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA
125
EUR
APOSIN0745-25G
APOSIN0745-100G
APOSIN0745-500G
Hexaammincobalt(III)chlorid
Hexaamminecobalt trichloride
Formel:
H₁₈CoCl₃N₆ Molecular Weight: 267,47 g/mol Schmelzpunkt: 217 °C Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036304 CAS-Nummer: 10534-89-1 |