Kaliumtetrachloroplatinat(II) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dikaliumtetrachloroplatinat
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 72.5 EUR
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Kaliumtetrachloroplatinat(II) 95%
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel: Cl₄K₂Pt
Molecular Weight: 415,09 g/mol
Dichte: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III