Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
IN1042-2.5KG IN1042-500G
APOSIN1042-2.5KGEA 232 EUR
APOSIN1042-2.5KG APOSIN1042-500G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ACS
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3