Ammoniumdihydrogenphosphat 99.995%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN1063-100GEA 270 EUR
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Ammoniumdihydrogenphosphat 99.995%
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel: NH₄H₂PO₄
Molecular Weight: 115,03 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003396
CAS-Nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5