Ammoniumsulfat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
IN1084-250G
APOSIN1084-250GEA 532 EUR
APOSIN1084-250G
Ammoniumsulfat 99.999%
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Molecular Weight: 132,14 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2