Ammonium tetrathiomolybdate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
IN1087-10G
IN1087-50G
IN1087-1G
APOSIN1087-10GEA
306
EUR
APOSIN1087-10G
APOSIN1087-50G
APOSIN1087-1G
Ammonium tetrathiomolybdate
Ammonium tetrathiomolybdate
Formel:
H₁₀MoN₂S₄ Molecular Weight: 262,284 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136013 CAS-Nummer: 15060-55-6 |