Antimon(III)chlorid 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Antimontrichlorid

IN1108-100G IN1108-25G
APOSIN1108-100GEA 304 EUR
APOSIN1108-100G APOSIN1108-25G
Antimon(III)chlorid 99,9%
Antimon(III)chlorid
Formel: SbCl₃
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Siedepunkt: 283 °C
Schmelzpunkt: 73,4 °C
Dichte: 3,14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011212
CAS-Nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR