Barium thiocyanate trihydrate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1225-25G IN1225-500G
APOSIN1225-25GEA 132 EUR
APOSIN1225-25G APOSIN1225-500G
Barium thiocyanate trihydrate 99%
Barium thiocyanate trihydrate
Formel: Ba(SCN)₂·3H₂O
Molecular Weight: 307,55 g/mol (253,49 anhy)
Dichte: 2,286 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150182
CAS-Nummer: 68016-36-4
UN: 1564
ADR: 6.1,III