Dibismutmolybdänhexaoxid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dibismuth(III) molybdenum(VI) oxide
IN1246-250G IN1246-50G IN1246-1KG
APOSIN1246-250GEA 427 EUR
APOSIN1246-250G APOSIN1246-50G APOSIN1246-1KG
Dibismutmolybdänhexaoxid 99%
Dibismutmolybdänhexaoxid
Formel: Bi₂MoO₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064779
CAS-Nummer: 13565-96-3
EINECS: 236-955-7