Bismut(III)oxid 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Dibismuttrioxid

IN1252-100G IN1252-500G
APOSIN1252-100GEA 190 EUR
APOSIN1252-100G APOSIN1252-500G
Bismut(III)oxid 99,9%
Bismut(III)oxid
Formel: BiO₃
Siedepunkt: 1890 °C
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003462
CAS-Nummer: 1304-76-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR