Certrinitrat Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cer(III)nitrat Hexahydrat
IN1423-100G
APOSIN1423-100GEA 154 EUR
APOSIN1423-100G
Certrinitrat Hexahydrat 99,9%
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 434,22 g/mol
Siedepunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III