Cäsiumcarbonat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

IN1435-5G IN1435-50G
APOSIN1435-5GEA 92.8 EUR
APOSIN1435-5G APOSIN1435-50G
Cäsiumcarbonat 99%
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325,82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,072 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR