Cäsiumnitrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSIN1456-100GEA 212 EUR
APOSIN1456-100G APOSIN1456-500G
Cäsiumnitrat 99,9%
Cesium nitrate
Formel: CsNO₃
Molecular Weight: 194,91 g/mol
Schmelzpunkt: 414 °C
Dichte: 3,685 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010963
CAS-Nummer: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III