Kupfer(II)acetat 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäure Kupfer(II)salz, Cupriaacetat, Kupferdiacetat

IN1535-25G IN1535-50G
APOSIN1535-25GEA 21.9 EUR
APOSIN1535-25G APOSIN1535-50G
Kupfer(II)acetat 96%
Kupfer(II)acetat
Formel: CuCH₃CO₂
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008690
CAS-Nummer: 142-71-2
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR