Kupfer(II)chlorid Dihydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferdichlorid Dihydrat
IN1543-100G IN1543-500G
APOSIN1543-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1543-100G APOSIN1543-500G
Kupfer(II)chlorid Dihydrat ACS
Kupfer(II)chlorid Dihydrat
Formel: CuCl₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 2,54 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149674
CAS-Nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III