Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1546-1KG IN1546-250G
APOSIN1546-1KGEA 0 EUR
APOSIN1546-1KG APOSIN1546-250G
Kupfer(II)chlorid, wasserfrei 99,9%
Kupfer(II)chlorid
Formel: Cl₂Cu
Schmelzpunkt: 620 °C
Dichte: 3,386 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010972
CAS-Nummer: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III