Kupfer(I)iodid 99.998%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Kupferjodür
IN1558-100G IN1558-25G
APOSIN1558-100GEA 89.9 EUR
APOSIN1558-100G APOSIN1558-25G
Kupfer(I)iodid 99.998%
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
EINECS: 231-674-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III