Kupfer(I)iodid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Kupferjodür

IN1559-100G IN1559-1KG IN1559-500G
APOSIN1559-100GEA 24.8 EUR
APOSIN1559-100G APOSIN1559-1KG APOSIN1559-500G
Kupfer(I)iodid 98%
Kupfer(I)iodid
Formel: CuI
Molecular Weight: 190,45 g/mol
Siedepunkt: 1290 °C
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 5,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010978
CAS-Nummer: 7681-65-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR