Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Kupferdinitrat Hemipentahydrat
IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 422 EUR
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 99.999%
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat
Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Molecular Weight: 232,59 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00211298
CAS-Nummer: 19004-19-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II