Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
IN1591-1KG IN1591-250G
APOSIN1591-1KGEA 0 EUR
APOSIN1591-1KG APOSIN1591-250G
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99%
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Formel: CuSO₄·5H₂O
Dichte: 2,284 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III