Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 348 EUR
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Erbiumtrichlorid Hexahydrat 99,9%
Erbiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Er·6H₂O
Molecular Weight: 381,71 g/mol
Schmelzpunkt: 774 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149693
CAS-Nummer: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0