Europium(III)bromid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1762-100G
IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA
1050
EUR
APOSIN1762-100G
APOSIN1762-10G
Europium(III)bromid 99.99%
Europium(III) bromide
Formel:
Br₃Eu Molecular Weight: 391,67 g/mol Schmelzpunkt: 702 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13759-88-1 |