Europium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
IN1765-25G
APOSIN1765-25GEA
1110
EUR
APOSIN1765-25G
Europium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Europium(III)chlorid
Formel:
Cl₃Eu Molecular Weight: 258,32 g/mol Schmelzpunkt: 850 °C Dichte: 4,89 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010994 CAS-Nummer: 10025-76-0 EINECS: 233-040-4 |