Gadolinium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 1010 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium(III)chlorid, wasserfrei 99,9%
Gadolinium(III)chlorid
Formel: Cl₃Gd
Molecular Weight: 263.61 g/mol
Schmelzpunkt: 609 °C
Dichte: 2.424 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011024
CAS-Nummer: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6