Gallium 99.9999%, Barren
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSIN1855-50GEA 764 EUR
APOSIN1855-50G APOSIN1855-10G APOSIN1855-100G
Gallium 99.9999%, Barren
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69,72 g/mol
Siedepunkt: 2403 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 29,78 °C
Dichte: 5,91 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8,III