Gallium(III)bromid, wasserfrei 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Gallium (III) bromide
IN1867-100G
IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA
1540
EUR
APOSIN1867-100G
APOSIN1867-25G
Gallium(III)bromid, wasserfrei 99.99%
Gallium(III)bromid
Formel:
Br₃Ga Molecular Weight: 309,44 g/mol Siedepunkt: 279 °C Schmelzpunkt: 121,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016100 CAS-Nummer: 13450-88-9 |