Gallium(III)nitrat Hydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
IN1888-25G
IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA
282
EUR
APOSIN1888-25G
APOSIN1888-5G
Gallium(III)nitrat Hydrat 99.999%
Gallium(III)nitrat Hydrat
Formel:
GaN₃O₉·H₂O Molecular Weight: 273.75 g/mol Schmelzpunkt: 110 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149723 CAS-Nummer: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 II |