Holmiumtrichlorid Hexahydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 290 EUR
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Holmiumtrichlorid Hexahydrat 98%
Holmiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Ho·6H₂O
Schmelzpunkt: 165 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149739
CAS-Nummer: 14914-84-2