Iod(V)oxid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: di-Iodpentaoxid
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Iod(V)oxid 99%
Iod(V)oxid
Formel: I₂O₅
Molecular Weight: 333.81 g/mol
Schmelzpunkt: 275…350 °C (Zers.)
Dichte: 5.08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011356
CAS-Nummer: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 12,05040