Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-500GEA 116 EUR
APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ACS
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,864 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8