Eisen(III)bromid, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Eisentribromid
APOSIN2056-25GEA 55.3 EUR
APOSIN2056-25G APOSIN2056-5G APOSIN2056-100G
Eisen(III)bromid, wasserfrei
Eisen(III)bromid
Formel: Br₃Fe
Molecular Weight: 295,56 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016082
CAS-Nummer: 10031-26-2
EINECS: 233-089-1