Eisen(III)chlorid Hexahydrat ACS
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid Hexahydrat
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 221 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Eisen(III)chlorid Hexahydrat ACS
Eisen(III)chlorid Hexahydrat
Formel: FeCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 270,3 g/mol
Siedepunkt: 280…285 °C
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149712
CAS-Nummer: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8,III