Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99.999%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisentrinitrat Nonahydrat
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 596 EUR
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat 99.999%
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Molecular Weight: 404 g/mol
Siedepunkt: 125 °C
Schmelzpunkt: 47.2 °C
Dichte: 1.684 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149708
CAS-Nummer: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057