Eisen(II)sulfid 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ferrous sulphide

IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 369 EUR
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Eisen(II)sulfid 99.99%
Eisen(II)sulfid
Formel: FeS
Molecular Weight: 87,91 g/mol
Schmelzpunkt: 1195 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011013
CAS-Nummer: 1317-37-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR