Eisen(II)trifluormethansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Iron (II) Trifluoromethanesulphonate
IN20952-25G
APOSIN20952-25GEA
88.6
EUR
APOSIN20952-25G
Eisen(II)trifluormethansulfonat
Eisen(II)trifluormethansulfonat
Formel:
C₂F₆FeO₆S₂ Molecular Weight: 353,99 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460524 CAS-Nummer: 59163-91-6 UN: 3260 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...