Lithiumbromid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
IN2314-100G IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA 43.5 EUR
APOSIN2314-100G APOSIN2314-500G
Lithiumbromid 99%
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molecular Weight: 86,84 g/mol
Siedepunkt: 1265 °C
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 3,46 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011077
CAS-Nummer: 7550-35-8