Magnesiumsulfat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 24.8 EUR
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnesiumsulfat 98%
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120,37 g/mol
Schmelzpunkt: 1124 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2