Magnesiumoxid 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: gebrannte Magnesia
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 949 EUR
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
Magnesiumoxid 99.99%
Magnesiumoxid
Formel: MgO
Molecular Weight: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C
Schmelzpunkt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4